1,3-Diaminopentano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2252-25ML D2252-500ML
TCIAD2252-25MLEA 17 EUR
TCIAD2252-25ML TCIAD2252-500ML
1,3-Diaminopentano ≥96.0% (por GC)
1,3-Diaminopentano
Formula: C₅H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 164°C
Pto. de inflamación: 59°C
Número MDL: MFCD00134550
Núm. CAS: 589-37-7
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a2d7565d5f97e26fff01dc03b195476e75edfa9&vid=2a2d7565d5f97e26fff01dc03b195476e75edfa9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %