4-Nitro-2,6-xilenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimetil-4-nitrofenol
D2531-25G D2531-5G
TCIAD2531-25GEA 250 EUR
TCIAD2531-25G TCIAD2531-5G
4-Nitro-2,6-xilenol ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-2,6-xilenol
Formula: C₈H₉NO₃
Número MDL: MFCD00007339
Núm. CAS: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e744e779df7c366b55f768ad6e94360e18daef&vid=c3e744e779df7c366b55f768ad6e94360e18daef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency