6-Nitro-2,4-xilenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2273-25G D2273-5G
TCIAD2273-25GEA 201 EUR
TCIAD2273-25G TCIAD2273-5G
6-Nitro-2,4-xilenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Nitro-2,4-xilenol
Formula: C₈H₉NO₃
Número MDL: MFCD00191633
Núm. CAS: 14452-34-7
EINECS: 238-436-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5f845da7c70b5ce496d8eccab88da1ac4dc57e4&vid=e5f845da7c70b5ce496d8eccab88da1ac4dc57e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency