Adiponitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
A0168-25ML
A0168-500ML
TCIAA0168-25MLEA
16
EUR
TCIAA0168-25ML
TCIAA0168-500ML
Adiponitrilo ≥98.0% (por GC)
Adiponitrilo
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2 °C Densidad: 0,965 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 93°C |
Número MDL:
MFCD00001975 Núm. CAS: 111-69-3 EINECS: 203-896-3 UN: 2205 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...