Pimelonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Heptanedinitrile, 1,5-Dicyanopentane, Pentamethylene dicyanide
P0049-25ML P0049-500ML
TCIAP0049-25MLEA 45 EUR
TCIAP0049-25ML TCIAP0049-500ML
Pimelonitrilo ≥98.0% (por GC)
Pimelonitrilo
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 112 °C
Número MDL: MFCD00001980
Núm. CAS: 646-20-8
EINECS: 211-469-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9ccff2d1dc318018dcf1f5252a178fb9df3d2cc&vid=f9ccff2d1dc318018dcf1f5252a178fb9df3d2cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %