Suberonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
S0298-25G S0298-250G
TCIAS0298-25GEA 50 EUR
TCIAS0298-25G TCIAS0298-250G
Suberonitrilo ≥98.0% (por GC)
Suberonitrilo
Formula: C₈H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 172°C
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 161°C
Número MDL: MFCD00001981
Núm. CAS: 629-40-3
EINECS: 211-089-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2196eae269a58380ffb24d5eab41aba02cad9394&vid=2196eae269a58380ffb24d5eab41aba02cad9394&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %