Ácido 16-hidroxipalmítico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
H0675-1G
H0675-5G
TCIAH0675-1GEA
69
EUR
TCIAH0675-1G
TCIAH0675-5G
Ácido 16-hidroxipalmítico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 16-hidroxipalmítico
Formula:
C₁₆H₃₂O₃ Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 95 °C |
Número MDL:
MFCD00002750 Núm. CAS: 506-13-8 EINECS: 208-028-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 95.0 to 99.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...