2-Aminoetildietilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
D0505-25ML D0505-500ML
TCIAD0505-25MLEA 16 EUR
TCIAD0505-25ML TCIAD0505-500ML
2-Aminoetildietilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminoetildietilamina
Formula: C₆H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD00008176
Núm. CAS: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN: 2685
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e428e7cdd3c8d6a47a712233910569b782c259&vid=a0e428e7cdd3c8d6a47a712233910569b782c259&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %