6-Amino-m-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0919-25G
A0919-250G
A0919-5G
TCIAA0919-25GEA
109
EUR
TCIAA0919-25G
TCIAA0919-250G
TCIAA0919-5G
6-Amino-m-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Amino-m-cresol
Formula:
C₇H₉NO Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 162 °C |
Número MDL:
MFCD00007693 Núm. CAS: 2835-98-5 EINECS: 220-620-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystalline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |