2-Amino-p-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Amino-4-metilfenol

A0330-25G A0330-500G A0330-100G
TCIAA0330-25GEA 42 EUR
TCIAA0330-25G TCIAA0330-500G TCIAA0330-100G
2-Amino-p-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-p-cresol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 133…136 °C
Número MDL: MFCD00007699
Núm. CAS: 95-84-1
EINECS: 202-457-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79124c1e313f254c348db95b8fe5ee8101e7037f&vid=79124c1e313f254c348db95b8fe5ee8101e7037f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 139.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR