2-Amino-m-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-metilfenol
A1851-25G A1851-5G
TCIAA1851-25GEA 332 EUR
TCIAA1851-25G TCIAA1851-5G
2-Amino-m-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-m-cresol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Número MDL: MFCD00075082
Núm. CAS: 2835-97-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bdf4cbefdb595ae2907e7c8b481c4a9c40f8128&vid=0bdf4cbefdb595ae2907e7c8b481c4a9c40f8128&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C