N,N-Dietil-1,3-diaminopropano ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Dietilamino)propilamina, DEAPA, 3-Aminopropildietilamina
D0473-25ML D0473-500ML
TCIAD0473-25MLEA 16 EUR
TCIAD0473-25ML TCIAD0473-500ML
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano
Formula: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,8283 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 59°C
Número MDL: MFCD00008218
Núm. CAS: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN: 2684
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb34cc4b7b5723491aef253e3795c43ec078bcea&vid=cb34cc4b7b5723491aef253e3795c43ec078bcea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %