5-Amino-o-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2-metilfenol
A0925-25G A0925-500G
TCIAA0925-25GEA 43 EUR
TCIAA0925-25G TCIAA0925-500G
5-Amino-o-cresol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-o-cresol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Pto. de fusión: 162
Número MDL: MFCD00043922
Núm. CAS: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af4a5e5a8a2ca38132d65dd5d7aa27bba4bfd1d0&vid=af4a5e5a8a2ca38132d65dd5d7aa27bba4bfd1d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C