4-Bromo-3,5-xilenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-3,5-dimetilfenol
B2146-25G
B2146-5G
TCIAB2146-25GEA
79
EUR
TCIAB2146-25G
TCIAB2146-5G
4-Bromo-3,5-xilenol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3,5-xilenol
Formula:
C₈H₉BrO MW: 201.06 g/mol Pto. Ebullición: 259 Pto. de fusión: 116 |
Número MDL:
MFCD00002315 Núm. CAS: 7463-51-6 EINECS: 231-255-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 115.0 to 118.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...