4-Bromo-2,6-xilenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2,6-dimetilfenol
B2060-25G B2060-250G
TCIAB2060-25GEA 105 EUR
TCIAB2060-25G TCIAB2060-250G
4-Bromo-2,6-xilenol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2,6-xilenol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79 °C
Número MDL: MFCD00002314
Núm. CAS: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4b100be84d10a83a145d8bbd4dd8800c1d49838&vid=b4b100be84d10a83a145d8bbd4dd8800c1d49838&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C