Alcohol 2-bromo-4-fluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol, (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
B3417-5G B3417-25G
TCIAB3417-5GEA 48 EUR
TCIAB3417-5G TCIAB3417-25G
Alcohol 2-bromo-4-fluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2-bromo-4-fluorobencílico
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Número MDL: MFCD00672925
Núm. CAS: 229027-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51c775271123782cc0e180506064fd30a27bfafb&vid=51c775271123782cc0e180506064fd30a27bfafb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C