Alcohol 5-bromo-2-hidroxibencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2164-1G B2164-5G
TCIAB2164-1GEA 16 EUR
TCIAB2164-1G TCIAB2164-5G
Alcohol 5-bromo-2-hidroxibencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 5-bromo-2-hidroxibencílico
Formula: C₇H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113 °C
Número MDL: MFCD00004618
Núm. CAS: 2316-64-5
EINECS: 219-026-0
Índice Merck: 12,01460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e942bcdfa9564a5a58cb4c2709b3471897492cf&vid=8e942bcdfa9564a5a58cb4c2709b3471897492cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 110.0 deg-C