Alcohol 4-butoxibencilico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4-Butoxyphenyl)methanol
B1042-25G B1042-5G
TCIAB1042-25GEA 125 EUR
TCIAB1042-25G TCIAB1042-5G
Alcohol 4-butoxibencilico ≥97.0% (por GC)
Alcohol 4-butoxibencilico
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Pto. Ebullición: 169 - 171 °C (22 -rr)
Pto. de fusión: 32…32,5 °C
Número MDL: MFCD00004657
Núm. CAS: 6214-45-5
EINECS: 228-284-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e09323f4a1faff21415c9c4c396a2bce072b683&vid=2e09323f4a1faff21415c9c4c396a2bce072b683&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 29.0 to 32.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency