4-Cloro-3,5-xilenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Cloro-3,5-dimetilfenol, Cloroxilenol
C0161-25G C0161-500G
TCIAC0161-25GEA 16 EUR
TCIAC0161-25G TCIAC0161-500G
4-Cloro-3,5-xilenol ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-3,5-xilenol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Pto. Ebullición: 246°C
Pto. de inflamación: 132
Número MDL: MFCD00002324
Núm. CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,02176
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4153c9be3d6a0c27f29657b0665ab6fdc4140fe2&vid=4153c9be3d6a0c27f29657b0665ab6fdc4140fe2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity