Diclorofeno
Proveedor: TCI
Atención
M0213-25G M0213-500G
TCIAM0213-25GEA 16 EUR
TCIAM0213-25G TCIAM0213-500G
Diclorofeno
Diclorofeno
Formula: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 389 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 177…178 °C
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Número MDL: MFCD00002322
Núm. CAS: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,03071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&vid=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C