Dicianamido de 1-etil-3-metilimidazolio ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
E0680-1G E0680-5G
TCIAE0680-1GEA 25 EUR
TCIAE0680-1G TCIAE0680-5G
Dicianamido de 1-etil-3-metilimidazolio ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Dicianamido de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₈H₁₁N₅
Pto. de inflamación: 221°C
Número MDL: MFCD08276373
Núm. CAS: 370865-89-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47814f6a15c0e6a2b80e4f8b904f7942c4d8c849&vid=39f831c025fb6c05fac50fd43c82ec8e26351d53&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %