5-Isopropil-2-metilfenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0026-25G C0026-500G C0026-100G
TCIAC0026-25GEA 19 EUR
TCIAC0026-25G TCIAC0026-500G TCIAC0026-100G
5-Isopropil-2-metilfenol ≥98.0% (por GC)
5-Isopropil-2-metilfenol
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0,5 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00002236
Núm. CAS: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e14352dca822e6f534da49e2ad2cbf1c3953e12c&vid=e14352dca822e6f534da49e2ad2cbf1c3953e12c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %