4-Isopropil-m-cresol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0409-100G M0409-25G
TCIAM0409-100GEA 89 EUR
TCIAM0409-100G TCIAM0409-25G
4-Isopropil-m-cresol ≥99.0% (por GC)
4-Isopropil-m-cresol
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 246°C
Número MDL: MFCD00010704
Núm. CAS: 3228-02-2
EINECS: 221-761-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=156180ce70a22f41581479aef2524f668ff86e90&vid=156180ce70a22f41581479aef2524f668ff86e90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency