4,4'-Isopropilidendifenol ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: BPA, Bisfenol A

B0494-25G B0494-500G
TCIAB0494-25GEA 16 EUR
TCIAB0494-25G TCIAB0494-500G
4,4'-Isopropilidendifenol ≥99.0% (por GC)
4,4'-Isopropilidendifenol
Formula: C₁₅H₁₆O₂
MW: 228.29 g/mol
Pto. Ebullición: 401
Pto. de fusión: 155
Pto. de inflamación: 227
Número MDL: MFCD00002366
Núm. CAS: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Índice Merck: 14,01297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7325075674977770d7c61ef0918870db07b68272&vid=7325075674977770d7c61ef0918870db07b68272&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR