1-(2,4-Dimetiltiazol-5-il)etan-1-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethanone, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-one
A1215-10G A1215-25G
TCIAA1215-10GEA 25 EUR
TCIAA1215-10G TCIAA1215-25G
1-(2,4-Dimetiltiazol-5-il)etan-1-ona ≥98.0% (por GC)
1-(2,4-Dimetiltiazol-5-il)etan-1-ona
Formula: C₇H₉NOS
MW: 155,22 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00005331
Núm. CAS: 38205-60-6
EINECS: 253-826-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9aaf7eec4a79a17bb154dae4248f9adc16f8fe35&vid=9aaf7eec4a79a17bb154dae4248f9adc16f8fe35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %