(±)-β-Citronelol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DL-Citronellol, (±)-Citronellol, Citronellol, β-Citronellol, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
C0370-25ML C0370-500ML C0370-100ML
TCIAC0370-25MLEA 16 EUR
TCIAC0370-25ML TCIAC0370-500ML TCIAC0370-100ML
(±)-β-Citronelol ≥95.0% (por GC)
(±)-β-Citronellol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00002935
Núm. CAS: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,02330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b72c335a4fb2092662eef87f98cc5d2cf9afd939&vid=b72c335a4fb2092662eef87f98cc5d2cf9afd939&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %