Ácido 2-bromonicotinico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromopyridine-3-carboxylic acid
B2626-1G B2626-5G
TCIAB2626-1GEA 26 EUR
TCIAB2626-1G TCIAB2626-5G
Ácido 2-bromonicotinico ≥98.0% (por GC)
Ácido 2-bromonicotinico
Formula: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Pto. de fusión: 254°C
Número MDL: MFCD01646068
Núm. CAS: 35905-85-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b60fa69759320cfe519b1d65751e3e0724cfc3e&vid=5b60fa69759320cfe519b1d65751e3e0724cfc3e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %