(±)-α-Bromo-γ-butirolactona ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (±)-2-Bromo-4-butanolido

B1228-25G B1228-500G
TCIAB1228-25GEA 23 EUR
TCIAB1228-25G TCIAB1228-500G
(±)-α-Bromo-γ-butirolactona ≥95.0% (por GC)
(±)-α-Bromo-γ-butirolactona
Formula: C₄H₅BrO₂
MW: 164,99 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Densidad: 1,994 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005387
Núm. CAS: 5061-21-2
EINECS: 225-764-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&vid=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR