Ácido 2-metoxinicotínico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
M2041-25G M2041-5G
TCIAM2041-25GEA 156 EUR
TCIAM2041-25G TCIAM2041-5G
Ácido 2-metoxinicotínico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-metoxinicotínico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Número MDL: MFCD00085110
Núm. CAS: 16498-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b92c0b7486af7ece13f42b162d7a1a00e40c23&vid=f5b92c0b7486af7ece13f42b162d7a1a00e40c23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C