Piperidin-3-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0412-25G H0412-5G
TCIAH0412-25GEA 79 EUR
TCIAH0412-25G TCIAH0412-5G
Piperidin-3-ol ≥98.0% (por GC)
Piperidin-3-ol
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 113 - 116 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 56…59 °C
Número MDL: MFCD00014591
Núm. CAS: 6859-99-0
EINECS: 229-957-4
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96272569a79238b1a4529f04c8e33ee08d77d33f&vid=96272569a79238b1a4529f04c8e33ee08d77d33f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency