Citosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
C0528-25G C0528-5G C0528-100G
TCIAC0528-25GEA 36 EUR
TCIAC0528-25G TCIAC0528-5G TCIAC0528-100G
Citosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Citosina
Formula: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Pto. de fusión: 313…316 °C
Densidad: 0,99771 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006034
Núm. CAS: 71-30-7
EINECS: 200-749-5
Índice Merck: 14,02795
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b44caef2eb5978ce890aab738d1f4ef7d6ad1a17&vid=b44caef2eb5978ce890aab738d1f4ef7d6ad1a17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in dilute HCl almost transparency
Water max. 5.0 %