5-Fluorocitosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0321-1G F0321-25G F0321-5G
TCIAF0321-1GEA 25 EUR
TCIAF0321-1G TCIAF0321-25G TCIAF0321-5G
5-Fluorocitosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Fluorocitosina
Formula: C₄H₄FN₃O
Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 165 °C
Número MDL: MFCD00006035
Núm. CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Índice Merck: 14,04125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba4ff7f050f1edaedd79e18473965b0cd299201&vid=aba4ff7f050f1edaedd79e18473965b0cd299201&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency