5-Metilfuran-2(3H)-ona ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 5-Methylfuran-2(3H)-one

A1090-25G A1090-100G
TCIAA1090-25GEA 51 EUR
TCIAA1090-25G TCIAA1090-100G
5-Metilfuran-2(3H)-ona ≥98.0% (por GC)
α-Angelicalactone
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Pto. Ebullición: 56°C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,0904 g/cm³ (12 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00005375
Núm. CAS: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Índice Merck: 14,00647
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa4b876e4db66e15e1e78edbf4a00fdb12663718&vid=aa4b876e4db66e15e1e78edbf4a00fdb12663718&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR