Piperidin-4-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

H0413-25G H0413-100G
TCIAH0413-25GEA 54 EUR
TCIAH0413-25G TCIAH0413-100G
Piperidin-4-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Piperidin-4-ol
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 86…89 °C
Pto. de inflamación: ≤ 100 °C
Número MDL: MFCD00005999
Núm. CAS: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c79926b76a67dbc605fa4bc3cbf7496f62d7b2a&vid=6c79926b76a67dbc605fa4bc3cbf7496f62d7b2a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR