Ácido 5,6-dicloronicotinico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylicacid
D2401-25G D2401-5G
TCIAD2401-25GEA 167 EUR
TCIAD2401-25G TCIAD2401-5G
Ácido 5,6-dicloronicotinico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 5,6-dicloronicotinico
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Número MDL: MFCD00075181
Núm. CAS: 41667-95-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25ca8a96d3751b831cef125dd37f943238649019&vid=25ca8a96d3751b831cef125dd37f943238649019&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity