Ácido 5-cloronicotinico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2399-1G
C2399-5G
TCIAC2399-1GEA
44
EUR
TCIAC2399-1G
TCIAC2399-5G
Ácido 5-cloronicotinico ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-cloronicotinico
Formula:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157.56 g/mol |
Número MDL:
MFCD00128901 Núm. CAS: 22620-27-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |