δ-Valerolactona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
V0039-25G V0039-500G V0039-100G
TCIAV0039-25GEA 22 EUR
TCIAV0039-25G TCIAV0039-500G TCIAV0039-100G
δ-Valerolactona ≥98.0% (por GC)
δ-Valerolactona
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,0988 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006645
Núm. CAS: 542-28-9
EINECS: 208-807-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edd48bc293769a372b510de983f7a2349514054e&vid=edd48bc293769a372b510de983f7a2349514054e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %