Ácido 6-aminonicotinico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1486-1G
A1486-5G
TCIAA1486-1GEA
25
EUR
TCIAA1486-1G
TCIAA1486-5G
Ácido 6-aminonicotinico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 6-aminonicotinico
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 312°C |
Número MDL:
MFCD00006326 Núm. CAS: 3167-49-5 EINECS: 221-630-4 Índice Merck: 14,00456 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in 1mol/L NaOH | almost transparency |