ε-Hexalactona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hexan-6-olido
C0702-25ML C0702-500ML
TCIAC0702-25MLEA 17 EUR
TCIAC0702-25ML TCIAC0702-500ML
ε-Hexalactona ≥99.0% (por GC)
ε-Hexalactona
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: -1°C
Densidad: 1,0705 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 115°C
Número MDL: MFCD00003267
Núm. CAS: 502-44-3
EINECS: 207-938-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=458ebffc6679b26c4c324d3d9150b49f28fb36e8&vid=458ebffc6679b26c4c324d3d9150b49f28fb36e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in EtOH almost transparency