(±)-Ácido piperidina-3-carboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0420-25G N0420-500G
TCIAN0420-25GEA 49 EUR
TCIAN0420-25G TCIAN0420-500G
(±)-Ácido piperidina-3-carboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(±)-Ácido piperidina-3-carboxilico
Formula: C₆H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00005992
Núm. CAS: 498-95-3
EINECS: 207-873-9
Índice Merck: 14,06560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ee23314bbc50308e53175bf2fea70a33d6e9cc9&vid=3ee23314bbc50308e53175bf2fea70a33d6e9cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity