(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
I0256-25G I0256-500G I0256-100G
TCIAI0256-25GEA 16 EUR
TCIAI0256-25G TCIAI0256-500G TCIAI0256-100G
(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 157 °C
Número MDL: MFCD00006004
Núm. CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Índice Merck: 14,05189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdbf5bc64a5f73f64dc73848fd00478c1e257379&vid=bdbf5bc64a5f73f64dc73848fd00478c1e257379&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity