Clorodifluoroacetato de sodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
C0991-25G C0991-500G C0991-100G
TCIAC0991-25GEA 23 EUR
TCIAC0991-25G TCIAC0991-500G TCIAC0991-100G
Clorodifluoroacetato de sodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Clorodifluoroacetato de sodio
Formula: C₂ClF₂NaO₂
Pto. de fusión: 193…195 °C
Número MDL: MFCD00064771
Núm. CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e78d7cba15ce3150ee64c57ed606f44072fdcdc&vid=1e78d7cba15ce3150ee64c57ed606f44072fdcdc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %