Disulfuro de bis(2-nitrofenilo) ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Bis(2-nitrophenyl) disulphide
B0503-25G B0503-500G
TCIAB0503-25GEA 30 EUR
TCIAB0503-25G TCIAB0503-500G
Disulfuro de bis(2-nitrofenilo) ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Disulfuro de bis(2-nitrofenilo)
Formula: C₁₂H₈N₂O₄S₂
MW: 308.34 g/mol
Pto. de fusión: 198
Número MDL: MFCD00007130
Núm. CAS: 1155-00-6
EINECS: 214-581-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=628c63a608cc9e7eeb89301eb7c064ff76b5911c&vid=628c63a608cc9e7eeb89301eb7c064ff76b5911c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid very faint turbidity