Disulfuro de bis(3-fluorofenilo) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3044-1G B3044-5G
TCIAB3044-1GEA 37 EUR
TCIAB3044-1G TCIAB3044-5G
Disulfuro de bis(3-fluorofenilo) ≥97.0% (por GC)
Disulfuro de bis(3-fluorofenilo)
Formula: C₁₂H₈F₂S₂
MW: 254,32 g/mol
Número MDL: MFCD01318104
Núm. CAS: 63930-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=474be3ce71d658dff7ac29156737deb914ec767b&vid=474be3ce71d658dff7ac29156737deb914ec767b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %