Cloruro de dicloroacetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0313-25G D0313-500G
TCIAD0313-25GEA 31 EUR
TCIAD0313-25G TCIAD0313-500G
Cloruro de dicloroacetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de dicloroacetilo
Formula: C₂HCl₃O
Pto. Ebullición: 108°C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Número MDL: MFCD00000840
Núm. CAS: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
UN: 1765
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,03053
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9585b3eeacb823d5a34eaf70f33ba3a29c5a5af&vid=c9585b3eeacb823d5a34eaf70f33ba3a29c5a5af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %