Sulfuro de diciclohexilo ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diciclohexilo sulfuro
D1617-25ML D1617-500ML
TCIAD1617-25MLEA 24 EUR
TCIAD1617-25ML TCIAD1617-500ML
Sulfuro de diciclohexilo ≥90.0% (por GC)
Sulfuro de diciclohexilo
Formula: C₁₂H₂₂S₂
MW: 230.44 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00013759
Núm. CAS: 2550-40-5
EINECS: 219-851-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4f90b16c8b456ed6b4aeebdb3790e66d4a8ac2b&vid=d4f90b16c8b456ed6b4aeebdb3790e66d4a8ac2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %