Hexanoato de butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Hexanoic acid butyl ester
H0107-25ML H0107-500ML
TCIAH0107-25MLEA 16 EUR
TCIAH0107-25ML TCIAH0107-500ML
Hexanoato de butilo ≥98.0% (por GC)
Hexanoato de butilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Pto. Ebullición: 208°C
Densidad: 0,866 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00053804
Núm. CAS: 626-82-4
EINECS: 210-964-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=191debaa3449aabf11ef86f6e4489fd4aba1284d&vid=191debaa3449aabf11ef86f6e4489fd4aba1284d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %