Hexanoato de alilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hexanoic acid allyl ester
A2179-25ML A2179-500ML
TCIAA2179-25MLEA 17 EUR
TCIAA2179-25ML TCIAA2179-500ML
Hexanoato de alilo ≥98.0% (por GC)
Hexanoato de alilo
Formula: C₉H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 188°C
Densidad: 0,8886 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00038339
Núm. CAS: 123-68-2
EINECS: 204-642-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a412e8cfb74aeb187a68c79a92c05761e4d7bae&vid=9a412e8cfb74aeb187a68c79a92c05761e4d7bae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %