Hexanoato de hexilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Hexanoic acid hexyl ester
C1514-25ML C1514-500ML
TCIAC1514-25MLEA 16 EUR
TCIAC1514-25ML TCIAC1514-500ML
Hexanoato de hexilo ≥98.0% (por GC)
Hexanoato de hexilo
Formula: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32 g/mol
Pto. Ebullición: 244°C
Pto. de fusión: -55
Número MDL: MFCD00053808
Núm. CAS: 6378-65-0
EINECS: 228-952-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ed312b075ccc496d9b9f23030d880926edf41f3&vid=0ed312b075ccc496d9b9f23030d880926edf41f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %