Cloruro de fenilacetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0129-25G P0129-500G P0129-100G
TCIAP0129-25GEA 22 EUR
TCIAP0129-25G TCIAP0129-500G TCIAP0129-100G
Cloruro de fenilacetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de fenilacetilo
Formula: C₈H₇ClO
Pto. Ebullición: 211°C
Pto. de fusión: 91 °C
Densidad: 1,1682 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00000729
Núm. CAS: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
UN: 2577
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9d3296260517e0e331be30bcf71b4fbc6918a71&vid=683b46a2daab13b64171cabfd5fc762058ebf1b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %